Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Fläck
Produktkod. 15830993
Change view
Kvantitet:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830993 10 ml 10ml
15808401 2 ml 2ml
15858371 5 x 2 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15830993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P36985
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ProLong Glas Antifade med NucBlue Stain innehåller den nukleära motfärgen Hoechst 33342 för att detektera DNA och tillhandahåller prov- och fluorescenskonservering. ProLong Glas uppvisar samma RI som glas och immersionsolja (1,52) för högupplöst mikroskopiavbildning av cell- och vävnadsprover upp till 150 mikron i tjocklek.
ProLong Glass Antifade med NucBlue färgning är ett färdigt hårdhärdningsmaterial med ett brytningsindex på 1,52 för högupplöst mikroskopiavbildning som innehåller den nukleära motfärgningen Hoechst 33342 för att detektera DNA. ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue färgning kan appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på diaglas eller täckslingor. När den binds till DNA NucBlue exciteras (Hoechst 33342) av UV-ljus vid 360 nm med en emissionsmaximum vid 460 nm och detekteras med ett traditionellt DAPI-filter. ProLong Glasmonteringen har ett brytningsindex (RI) på 1,52, liknande glastäckningsslam, kompatibel immersionsolja och oljeimmersionsmikroskopoptik, vilket möjliggör överlägsen upplösning och känslighet. ProLong Glasmonteringsmedia är utformat för att ge oöverträffat fotoblekmedelsskydd över det synliga och nästan infraröda spektra. Du kan använda ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue Stain, med nästan vilket fluorescerande färgämne eller fluorescerande protein som helst (t.ex. GFP, RFP, mCherry) och med vilket cell-/vävnadsprov som helst upp till 150 mikrometer tjocklek. Med inbäddad kärn-DNA-motfärgning i NucBlue glasmonteringsmediet ProLong är multiplexeringen smidig och ansträngningslös.
ProLong Glas antifade monteringsmedium med NucBlue bets tillhandahålls i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Efter att överflödigt vatten tagits bort, applicera helt enkelt en droppe monteringsmedium på provet, lägg på ett täcksling, härda och bild. ProLong Glasmontering med NucBlue Staining minimerar optisk brytning och sfärisk aberration i den optiska vägen, vilket möjliggör långsiktig lagring av dina prover. ProLong Glas med NucBlue Stain-mountant missfärgas eller krymper inte vid härdning och långtidslagring och ger kärnmotfärgning direkt i monteringsmediet för DNA-detektion.
Optimalt brytningsindex för de ljusaste och skarpaste bilderna
RI avgör hur mycket ljusvägen böjs eller bryts när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör skillnader i brytningsindex mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan minskas genom att använda monteringar med högre RI, såsom ProLong glasmontering. Beroende på provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver en härdande eller icke-härdande montering, påverkar val av rätt monteringsmedium bildupplösningen och bör övervägas starkt för optimal experimentell design. Till exempel, när Prolong Glass Antifade Mountant (1,52 RI) jämförs med ett monteringsmedium med ett brytningsindex på 1,47, förbättras den axiella upplösningen med 32 % vid ett bränndjup på 40 μm och 75 % vid ett brännvidd på 100 μm. Signalintensiteten och känsligheten hos fluoroforer förbättras också när bränndjupet ökar i provet. Prolong Glass är optimalt för att ta Z-stack, 3D- och 2D-bilder av celler och vävnad upp till 150 μm samtidigt som det ger överlägsen kärnmärkning av de flesta celler och vävnader tillsammans med NucBlue färgning för att bedöma DNA med kärnfärgning.
Förhindra fotoblekning över det synliga och när-IR-spektra
Kompatibel med nästan alla fluorescerande färgämnen och fluorescerande proteiner, ProLong ger NucBlue Glass Antifade Mountant överlägset skydd mot fotoblekning. ProLong Glasmonteringsmedier släcker inte fluoroforer och ger högupplösta bilder med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3, och Cy5 färgämnen, medan NucBlue för kärn-DNA-färgning levereras inom monteringen. ProLong Glass Antifade Mountant är en idealisk reagens för arkivering av prover och för att bevara signalstyrka under långvariga avbildningssessioner, såsom upprepad skanning under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplöst mikroskopi,
Glasmonteringar rekommenderas för alla tillämpningar med immersionsoljeavbildning och för prover större än 10 mikrometer. ProLong Glass Antifade Mountant med NucBlue färg innehåller en optimerad koncentration av Hoechst 33342 stain, vilket ger överlägsen kärnmärkning av DNA i de flesta celler och vävnader. Dock kan exemplar tjockare än 30 μm kräva optimering och längre inkubationer. För exemplar tjockare än 30 μm, överväg pre-inkubation med märkningsreagenser som NucBlue Live ReadyProbes Reagent följt av montering med ProLong Glass Antifade Mountant. För att avbilda ditt prov omedelbart efter NucBlue stainning, använd vår SlowFade Glass Antifade Mountant, en icke-härdande mountant med liknande 1,52 brytningsindex.
Beställningsinfo
Förvara vid 2 –8 °C. För långtidsförvaring, förvara vid -5 till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Antifade lösning
Volym (metrisk) 10 mL
Beskrivning ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Bets, 1 x 10 ml