Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Fläck
Beskrivning
ProLong Glas Antifade med NucBlue Stain är ett färdigt att använda hårdhärdande monteringsmedium med ett brytningsindex på 1,52 för högupplöst mikroskopi som innehåller den nukleära motfärgningen Hoechst 33342 för att detektera DNA. ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Färgen kan appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på objektglas eller täckglas. När bunden till DNA, NucBlue (Hoechst 33342) exciteras av UV-ljus vid 360 nm med ett emissionsmaximum vid 460 nm och detekteras med ett traditionellt DAPI-filter. ProLong Glasmonteringsmedel har ett brytningsindex (RI) på 1,52, liknande glastäckglas, kompatibel immersionsolja och oljedoppningsmikroskopoptik, vilket möjliggör överlägsen upplösning och känslighet. ProLong Glasmonteringsmedia är designade för att ge oöverträffat fotoblekningsskydd över det synliga och nära infraröda spektra. Du kan använda ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Färga med nästan vilket fluorescerande färgämne eller fluorescerande protein som helst (t.ex. GFP, RFP, mCherry) och med valfritt cell-/vävnadsprov upp till 150 mikron i tjocklek. Med inbäddad nukleär DNA-motfärgning av NucBlue inom ProLong Glasmonteringsmedia, multiplexering är smidig och enkel.
ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue Färgen tillhandahålls i en 2 mL droppflaska eller 10 mL flaska. Efter att ha tagit bort överflödigt vatten, applicera helt enkelt en droppe monteringsmedia på provet, lägg till ett täckglas, härdning och bild. ProLong Glasmontering med NucBlue Stain minimerar optisk refraktion och sfärisk aberration i den optiska banan, vilket möjliggör långtidslagring av dina prover. ProLong Glas med NucBlue Fläckmonteringsmedlet missfärgas eller krymper inte när det härdas och lagras under lång tid och ger nukleär motfärgning direkt i monteringsmediet för DNA-detektion.
Optimalt brytningsindex för de ljusaste och skarpaste bilderna
RI bestämmer hur mycket ljusets väg böjs, eller bryts, när den går in i ett material. Vid mikroskopi bör brytningsindexskillnader mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan minskas genom att använda monteringsmedel med högre RI som t.ex. ProLong Glasmonteringsmedel. Beroende på din provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver ett härdande eller icke-härdande monteringsmedel, kommer att välja rätt monteringsmedia påverka bildupplösningen och bör starkt övervägas för optimal experimentell design. Till exempel, när Prolong Glass Antifade Mountant (1,52 RI) jämförs med ett monteringsmedium med ett brytningsindex på 1,47, förbättras den axiella upplösningen med 32 % vid ett brännvidd på 40μ m och 75 % vid ett bränndjup på 100μ m. Signalintensiteten och känsligheten för fluoroforer förbättras också när bränndjupet ökar i provet. Prolong Glass är optimalt för insamling av Z-Stack, 3D och 2D-bilder av celler och vävnader upp till 150μ m samtidigt som den ger överlägsen nukleär märkning av de flesta celler och vävnader bredvid NucBlue färgning för att bedöma DNA med nukleär färgning.
Förhindra fotoblekning över de synliga och nära IR-spektra
Kompatibel med nästan alla fluorescerande färgämnen och fluorescerande proteiner, ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue ger överlägset skydd mot fotoblekning. ProLong Glasmonteringsmedia släcker inte fluoroforer och ger högupplösta bilder med ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , och Cy5 färgar medan NucBlue för nukleär DNA-färgning levereras inuti monteringsmedlet. ProLong Glass Antifade Mountant är ett idealiskt reagens för att arkivera prover och för att bevara signalstyrkan under långvariga bildbehandlingssessioner, såsom upprepad skanning under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplösningsmikroskopi,
Glasmonteringsmedel rekommenderas för alla avbildningstillämpningar med immersionsolja och för prover större än 10 mikron. ProLong Glas Antifade Mountant med NucBlue fläcken innehåller en optimerad koncentration av Hoechst 33342-färgning, som ger överlägsen nukleär märkning av DNA i de flesta celler och vävnader. Dock exemplar tjockare än 30μ m kan kräva optimering och längre inkubationer. För prover tjockare än 30μ m, överväg förinkubation med märkningsreagens som t.ex NucBlue Bo ReadyProbes Reagens följt av montering med ProLong Glas antifade monteringsmedel. För att avbilda ditt prov direkt efter NucBlue färgning, använd vår SlowFade Glass Antifade Mountant, ett icke-härdande monteringsmedel med liknande egenskaper på 1,52 brytningsindex.
Beställningsinfo
Förvara vid 2 –8 °C. För långtidsförvaring, förvara vid -5 till -30 °C. Undvik frys-/upptiningscykler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 2 ml |
| Produkttyp | Antiblekningsfäste |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstyp | Antifade lösning |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Beskrivning | ProLong™ Glas Antifade Mountant med NucBlue™ Bets, 5 x 2 mL |