Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant med DNA-färgning DAPI
Produktkod. 11549306
Change view
Kvantitet:
1 x 2 ml
5 x 2 ml
1 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11549306 1 x 10 ml 10ml
15260719 1 x 2 ml 2ml
11569306 5 x 2 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11549306 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P36931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00 SEK
    2756.65 SEK / 10ml
    Save 448.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA Stain DAPI kommer blandat och färdigt att använda för att göra motfärgning mer bekväm och konsekvent samtidigt som den skyddar fluorescerande färgade prover.
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI är ett monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Det kommer färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur, applicera —bara en droppe, lägg till ett täckglas, härda och bild. ProLong Gold Antifade Mountants kommer i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Den är formulerad med den blå DNA-färgningen DAPI för att göra din nukleära motfärgning mer bekväm och konsekvent när du förbereder dina prover för avbildning.
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA-fläckar DAPI innehåller kemiska komponenter utformade för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. Det är ett härdande monteringsmedium som bildar en optisk bana på 1,47 RI och tillåter långtidslagring av provet.
Många monteringsmedel kan dämpa initial fluorescenssignalstyrka med upp till 80 %. ProLong Gold Antifade Mountant utvecklades för att minimera denna initiala signalsläckning för det bredaste utbudet av färger och färgämnen och är formulerad med DAPI DNA-kärnfärgning för att förenkla dina experiment. DAPI-färgning exciteras av UV-ljus vid 360 nm när den binds till DNA, med ett emissionsmaximum vid 460 nm, och detekteras med ett traditionellt DAPI-filter.
ProLong Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner som GFP eller TagRFP men kan användas med Alexa Fluor valfria färgämnen. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmedel rekommenderas. ProLong Glasmonteringsmedel rekommenderas för alla applikationer för imaging-olja. För omedelbar visning av ett prov, välj vårt icke-härdande monteringsmedel, SlowFade Gold Antifade Mountant med DAPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 10 ml
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Förvaring i rumstemperatur rekommenderas men kan även förvaras fryst (-5 till -30 °C). Skydda från ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Monteringslösning, Antifade-lösning
Volym (metrisk) 10 mL