Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant med DNA-färgning DAPI
Beskrivning
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI är ett monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Det kommer färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur, applicera —bara en droppe, lägg till ett täckglas, härda och bild. ProLong Gold Antifade Mountants kommer i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Den är formulerad med den blå DNA-färgningen DAPI för att göra din nukleära motfärgning mer bekväm och konsekvent när du förbereder dina prover för avbildning.
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA-fläckar DAPI innehåller kemiska komponenter utformade för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. Det är ett härdande monteringsmedium som bildar en optisk bana på 1,47 RI och tillåter långtidslagring av provet.
Många monteringsmedel kan dämpa initial fluorescenssignalstyrka med upp till 80 %. ProLong Gold Antifade Mountant utvecklades för att minimera denna initiala signalsläckning för det bredaste utbudet av färger och färgämnen och är formulerad med DAPI DNA-kärnfärgning för att förenkla dina experiment. DAPI-färgning exciteras av UV-ljus vid 360 nm när den binds till DNA, med ett emissionsmaximum vid 460 nm, och detekteras med ett traditionellt DAPI-filter.
ProLong Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner som GFP eller TagRFP men kan användas med Alexa Fluor valfria färgämnen. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmedel rekommenderas. ProLong Glasmonteringsmedel rekommenderas för alla applikationer för imaging-olja. För omedelbar visning av ett prov, välj vårt icke-härdande monteringsmedel, SlowFade Gold Antifade Mountant med DAPI.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 2 ml |
| Produkttyp | Antiblekningsfäste |
| Innehåll och lagring | Förvaring i rumstemperatur rekommenderas men kan även förvaras fryst (-5 till -30 °C). Skydda från ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstyp | Monteringslösning, Antifade-lösning |
| Volym (metrisk) | 2 mL |