Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Gold Antifade Mountant med DNA-färgning DAPI
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9056000
Kvantitet:
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Produktkod. 15260719
Brand: Invitrogen™ P36941
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA Stain DAPI kommer blandat och färdigt att använda för att göra motfärgning mer bekväm och konsekvent samtidigt som den skyddar fluorescerande färgade prover.
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI är ett monteringsmedium som kan appliceras direkt på fluorescensmärkta cell- eller vävnadsprover på objektglas. Det kommer färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur, applicera —bara en droppe, lägg till ett täckglas, härda och bild. ProLong Gold Antifade Mountants kommer i en 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska. Den är formulerad med den blå DNA-färgningen DAPI för att göra din nukleära motfärgning mer bekväm och konsekvent när du förbereder dina prover för avbildning.
ProLong Gold Antifade Mountant med DNA-fläckar DAPI innehåller kemiska komponenter utformade för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiexperiment. Det är ett härdande monteringsmedium som bildar en optisk bana på 1,47 RI och tillåter långtidslagring av provet.
Många monteringsmedel kan dämpa initial fluorescenssignalstyrka med upp till 80 %. ProLong Gold Antifade Mountant utvecklades för att minimera denna initiala signalsläckning för det bredaste utbudet av färger och färgämnen och är formulerad med DAPI DNA-kärnfärgning för att förenkla dina experiment. DAPI-färgning exciteras av UV-ljus vid 360 nm när den binds till DNA, med ett emissionsmaximum vid 460 nm, och detekteras med ett traditionellt DAPI-filter.
ProLong Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner som GFP eller TagRFP men kan användas med Alexa Fluor valfria färgämnen. För överlägset antiblekningsskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen, ProLong Diamant eller ProLong Glas antifade monteringsmedel rekommenderas. ProLong Glasmonteringsmedel rekommenderas för alla applikationer för imaging-olja. För omedelbar visning av ett prov, välj vårt icke-härdande monteringsmedel, SlowFade Gold Antifade Mountant med DAPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 2 mL
Produkttyp Antiblekningsfäste
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Gröna funktioner Mindre farlig, hållbar förpackning
Produktlinje ProLong
Reagenstyp Monteringslösning, Antifade-lösning
Volym (metrisk) 2 mL