Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Live Antifade Reagent, för levande cellavbildning
Beskrivning
ProLong Levande Antifade-reagens hjälper till att förhindra förlust av fluorescerande signal på grund av fotoblekning under levande cellavbildning genom användning av enzymer från plasmamembranet hos E. coli. Dessa enzymer metaboliserar de ämnen som kan orsaka fotoblekning. När färgämnen belyses kan de brytas ner, vilket minskar provets fluorescerande intensitet och leder till skapandet av fria radikaler som singult-syre som bryter ner närliggande färgmolekyler. ProLong Levande antifade-reagens metaboliserar detta grundämne, vilket ökar signalens intensitet och varaktighet samtidigt som bakgrundssignalen hålls låg. ProLong Levande reagens har liten eller ingen effekt på cellens livskraft, proliferation eller andra cellulära funktioner i experiment upp till 48 timmar. ProLong Levande reagens ger skydd mot fotoblekmedel i levande cellexperiment för fluoroforer såsom GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, , LysoTracker™ och CellTracker-färgämnen™. ProLong Levande antifadreagens kan tillsättas i vilket cellkulturmedium eller buffert som helst som är lämpligt för fluorescerande avbildning.
ProLong Live Antifade-reagens hjälper till att förhindra förlust av fluorescerande signal på grund av fotoblekning under levande cellavbildning genom användning av enzymer från plasmamembranet av E. coli. Dessa enzymer metaboliserar de ämnen som kan orsaka fotoblekning. När färgämnen är belysta kan de brytas ned vilket ’minskar provets fluorescensintensitet och leder till skapandet av fri radikal singletsyre som bryter ned närliggande färgämnesmolekyler. ProLong Live Antifade Reagent metaboliserar detta element, ökar signalintensiteten och varaktigheten samtidigt som bakgrundssignalen hålls låg. ProLong Levande reagens har liten eller ingen effekt på cellulär viabilitet, proliferation eller andra cellulära funktioner i experiment upp till 48 timmar. ProLong Levande reagens ger fotoblekningsskydd i levande cellexperiment för fluoroforer som GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™ , LysoTracker™ och CellTracker-™färgämnen. ProLong Levande antifade-reagens kan läggas till alla cellodlingsmedier eller buffertar som är lämpliga för fluorescerande avbildning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 x 1 ml |
| Produkttyp | Levande antiblekningsreagens |
| Innehåll och lagring | Vid förvaring vid -°20 C är produkten stabil i minst 6 månader, med upp till 4 frys-upptiningscykler. Vid förvaring vid –2 °8 C bör produkten användas inom 30 dagar (ett utfällningsmedel kan bildas vid denna temperatur). |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstyp | Cellavbildningsreagens |
| Volym (metrisk) | 1 mL |