Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ RapidSet™ Antifade Mountant
Produktkod. 30564863
Change view
Kvantitet:
5 x 50-tester
50 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30564863 5 x 50-tester
30534760 50 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30564863 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P38931
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ProLong™ RapidSet™ Antifade Mountant är ett monteringsmedium som härdar inom en timme, vilket avsevärt påskyndar avbildningsprocessen för fluorescerande märkta prover. Den erbjuder avancerat skydd mot fotoblekning och stöder högupplöst bildtagning med minimal optisk distorsion.
ProLong RapidSet Antifade Mountant är ett avancerat, hårt fästande monteringsmedium utformat för att påskynda avbildningsprocessen för fluorescerande märkta biologiska prover. Detta vattenbaserade tvåkomponentssystem härdar på mindre än en timme, vilket möjliggör snabba förberedelsetider utan att kompromissa med bildkvalitet eller provskydd.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Enkel applicering—, applicera helt enkelt en droppe av varje komponent direkt på provet. Tillsatsordningen påverkar inte härdningsprocessen, vilket gör den användarvänlig och enkel.
  • Snabb härdning—av tvåkomponentsystemet härdar inom en timme, vilket dramatiskt minskar tiden före bilddiagnostik och förbättrar arbetsflödets effektivitet
  • Exceptionellt fluoroforskydd—skyddar den fluorescerande färgämnen och proteiner från fotoblekning över hela det synliga och närinfraröda spektra, vilket hjälper till att säkerställa ljusa och stabila fluorescenssignaler
  • Optimalt brytningsindex—uppnår ett högt brytningsindex på cirka 1,5 efter en timme, vilket nära motsvarar glastäckningsindex och immersionsolja, vilket minimerar optisk distorsion och maximerar bildupplösningen
  • Mångsidig användning—lämplig för bredfälts-, Z-stack- och spektralavbildning, kan den användas var som helst ett hårt fästningsmedium behövs
  • Provarkiv—utformat för långtidsförvaring av dias, bibehåller provets integritet i veckor eller till och med månader, vilket gör det utmärkt för arkivbruk med starka och stabila fluorescerande signaler
  • Bekväm förvaring—förvarar komponenter vid 4 °C när de inte används och balansera till rumstemperatur innan applicering
Fluorescensmikroskopikompatibilitet
ProLong RapidSet Antifade Mountant härdar på en timme, med ett brytningsindex på 1,52 och maximalt skydd mot fotoblekning. Den är kompatibel med de flesta fluorescensavbildningssystem och mål, inklusive epifluorescens, vidfälts-, konfogal- och spektralbild.
ProLong RapidSet Antifade Mountant är utformad för forskare som vill effektivisera sin bildbehandling utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda. Dess snabba härdningstid, exceptionella fluoroforskydd och kompatibilitet med olika bildsystem gör den till ett oumbärligt verktyg för högupplöst fluorescensmikroskopi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Avbildning och mikroskopi
Vattenhaltig eller permanent Vattenbaserad
Kvantitet 5 x 50-tester
Produkttyp Antifade Mountant
Förpackning Folieförseglad påse
Innehåll och lagring 5 x 2 komponenter, förvara vid 2 °C till 8 °C vid mottagande, undvik frys-/tinacykler och skydda mot ljus.
Produktlinje ProLong
Endast för forskning.