Läs mer
Promazine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Promazine EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promazine Sulphoxide |
| CAS | 146-21-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Promazine Sulphoxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide (Promazine Sulphoxide), Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Imp. A (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Sulphoxide, Promazine Hydrochloride Impurity A, Promazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine |
| Visa mer |