missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Promazine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17477112
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17477112 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17477112 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0290.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Promazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Promazine hydrochloride
CAS 53-60-1
Analyt- eller komponentnamn Promazine hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP), Chlorpromazine Imp. C (EP), 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Promazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), 10-(gamma-Dimethylamino-n-propyl)phenothiazine hydrochloride, Esparinal, Liranol, Prolactyl, Promazine monohydrochloride, Promwill, Propazin, Propazin (pharmaceutical), Propazine, Prozine, Sparine, Talofen, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N,N-dimethyl-3-phenothiazin-10-ylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 320.1114 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.