Läs mer
Promazinsulfoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promazine Sulphoxide |
| CAS | 146-21-4 |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Sulphoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-3-(5-oxofenothiazin-10-yl)propan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.42 |
| Formel vikt | 300.1296 |