Läs mer
Promecarb-d3 (N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promecarb N-methyl-d3 |
| CAS | 1219799-11-7 |
| Molekylformel | C12 2H3 H14 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Promecarb D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H17NO2/c1-8(2)10-5-9(3)6-11(7-10)15-12(14)13-4/h5-8 H,1-4H3,(H,13,14)/i4D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cc(C)cc(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | (3-methyl-5-propan-2-ylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.29 |
| Formel vikt | 210.1448 g/mol |
| Visa mer |