Läs mer
Promecarb-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promecarb N-methyl-d3 |
| CAS | 1219799-11-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H3 H14 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Promecarb D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-8(2)10-5-9(3)6-11(7-10)15-12(14)13-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cc(C)cc(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | (3-methyl-5-propan-2-ylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.29 |
| Visa mer |