Läs mer
Promestriene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promestriene |
| CAS | 39219-28-8 |
| Molekylformel | C22 H32 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (17β)-17-Methoxy-3-propoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Propoxy-17β-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, Promestriene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-4-13-24-16-6-8-17-15(14-16)5-7-19-18(17)11-12-22(2)20(19)9-10-21(22)23-3/h6,8,14,18-21H,4-5,7,9-13H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CCCOc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-methoxy-13-methyl-3-propoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.49 |
| Formel vikt | 328.2402 |