Läs mer
Promethazine-D3 Hydrochloride 0.1 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine-D3 HCl |
| CAS | 1435933-86-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Dimethyl Sulfoxide |
| Molekylformel | C17 2H3 H17 N2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Promethazine-D3 Hydrochloride, N,α-dimethyl-N-(methyl-d3)-10H-phenothiazine-10-ethanamine, monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-phenothiazin-10-yl-N-(trideuteriomethyl)propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.9 |
| Visa mer |