Läs mer
(±)-Promethazine-d4 HCl (phenothiazine-1,3,7,9-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine-D4 (phenothiazine-1,3,7,9-D4) Hydrochloride |
| CAS | 1173018-74-0 |
| Molekylformel | C17H17D4ClN2S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N,N-Dimethyl-1-(1,3,7,9-tetradeuteriophenothiazin-10-yl)propan-2-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13 H,12H2,1-3H3;1 H/i6D,7 D,8 D,9 D; |
| LEDER | [2 H]C1=C2C(SC(C=C([2 H])C=C3[2 H])=C3N2CC(N(C)C)C)=CC([2 H])=C1.Cl |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl-1,3,7,9-d4)propan-2-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.9 |
| Formel vikt | 324.14 g/mol |
| Visa mer |