missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Promethazine-d6 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30422805
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422805 1 mg
30428373 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7570021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189947-02-1
Molekylformel C17 2H6 H14 N2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 326.92
Synonym 1-Phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrochloride, Promethazine D6 (N,N-dimethyl D6) hydrochloride
IUPAC-namn 1-phenothiazin-10-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-2-amine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Promethazine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3;
Formel vikt 326.1491
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.