Läs mer
Prometazin EP Förorening B (som hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 17970916
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970916 100 mg
17950476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17970916 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0412.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Prometazin EP Förorening B (som hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopromethazine Hydrochloride
CAS 5568-90-1
Analyt- eller komponentnamn Isopromethazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride (Isopromethazine Hydrochloride), Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP), Promethazine Imp. B (EP), Promethazine USP Related Compound B, Promethazine USP RC B, (2RS)-N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Isopromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,beta-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-, monohydrochloride (8CI), Promethazine Related Compound B as Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Promethazine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn N,N-dimetyl-2-fenothiazin-10-ylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 320,1114 g/mol