Läs mer
Promethazine.HCl, Lipomed
Beskrivning
Promethazine.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine Hydrochloride |
| CAS | 58-33-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Promethazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 N2 S . Cl H |
| Synonym | Promethazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |