Läs mer
Promethazine.HCl, Lipomed
Produktkod. 30461204
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461204 10 mg
1 options
Produktkod. 30461204 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO460HC10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promethazine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnamn Promethazine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 320.1114 g/mol