Läs mer
Promethazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30462294
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462294 1 ml
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30462294 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0412.0029
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promethazine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnamn Promethazine Hydrochloride
Frakt skick Ice Pack (-20°C)
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13 H,12H2,1-3H3;1 H
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 320.1114 g/mol