Läs mer
Promethazine Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30458088
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458088 10 mg
1 options
Produktkod. 30458088 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0412.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Analyt- eller komponentnamn Promethazine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 320.1114 g/mol