Läs mer
Promethazine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16492269
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492269 1 g
16471058 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492269 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0781
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine; strong antagonist of the H1 receptor and moderate mACh receptor antagonist, moderate affinity for 5-HT2A, 5-HT2C, D2 and α1-adrenergic receptors.
Promethazine hydrochloride is the first-generation antihistamine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 58-33-3
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21ClN2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (311.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (155.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N(C)C)CN1C(C=CC=C2)=C2SC3=CC=CC=C13.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Formel vikt 320.88
Procent renhet 98.0%