Läs mer
Promethazine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30422513
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30422513 100 mg
1 options
Produktkod. 30422513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP757000100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Promethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','monohydrochloride (9CI), Phenothiazine','10-[2-(dimethylamino)propyl]-','monohydrochloride (8CI), 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride, Anergan 25, Anergan 50, Atosil, Diprasine, Diprazin, Dorme, Duplamin, Fellozine, Fenazil, Fenergan, Genphen, Hiberna, Himazin, Kinetosin, Lergigan, Mepergan, NSC 231688, Phanergan D, Phena, Phencen, Phenergan, Phenergan VC, Pipolfen, Pipolphen, Plletia, Promasun, Promethazine chloride, Promethazine hydrochloride, Promethazine monohydrochloride, Promethazinium chloride, Prorex, Prothazine, Provigan, Pyrethia, Remsed, Romergan, Romergan hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Formel vikt 320.1114