Läs mer
Promethazine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30422738
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30422738 1 g
1 options
Produktkod. 30422738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7570001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Molekylformel C17 H20 N2 S . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Promethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine','N,N,α-trimethyl-','monohydrochloride (9CI), Phenothiazine','10-[2-(dimethylamino)propyl]-','monohydrochloride (8CI), 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride, Anergan 25, Anergan 50, Atosil, Diprasine, Diprazin, Dorme, Duplamin, Fellozine, Fenazil, Fenergan, Genphen, Hiberna, Himazin, Kinetosin, Lergigan, Mepergan, NSC 231688, Phanergan D, Phena, Phencen, Phenergan, Phenergan VC, Pipolfen, Pipolphen, Plletia, Promasun, Promethazine chloride, Promethazine hydrochloride, Promethazine monohydrochloride, Promethazinium chloride, Prorex, Prothazine, Provigan, Pyrethia, Remsed, Romergan, Romergan hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 320.88
Formel vikt 320.1114