Läs mer
Prometazin N-oxid, TRC
Produktkod. 17932235
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932235 100 mg
17902015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17932235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP757020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81480-39-9
Molekylformel C17 H20 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 300.4185
Synonym N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine N-Oxide
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1-fenothiazin-10-ylpropan-2-aminoxid
LEDER CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine N-Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formel vikt 300.1296