missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Promethazine Sulfone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Promethazine Sulfone Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 15374-15-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Promethazine Sulfone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,N,alpha-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-(2-dimethylaminopropyl)-, dioxide, hydrochloride (6CI), Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (8CI), Dioxopromethazine hydrochloride, N-(2-Dimethylaminopropyl)phenothiazine S,S-dioxide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)22(20,21)17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)N(C)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?