Läs mer
Promethazine Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine Sulfone |
| CAS | 13754-56-8 |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5,5-Dioxide, Phenothiazine','10-[2-(dimethylamino)propyl]-','5,5-dioxide (8CI), 9,9-Dioxopromethazine, 9,9-Dioxypromethazin, Dioxopromethazine, Promethazine 5,5-dioxide, Prothanon, Promethazine Sulfone, N,N,α-Trimethyl-5,5-dioxide-10H-phenothiazine-10-ethanamine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-5,5-dioxidephenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)22(20,21)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC-namn | 1-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethyl-propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vikt | 316.1245 |