Läs mer
Prometazinsulfoxid, TRC
Produktkod. 30011108
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011108 100 mg
17983485 10 mg
17963575 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP757010100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7640-51-9
Molekylformel C17 H20 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 300.42
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1-(5-oxofenothiazin-10-yl)propan-2-amin
LEDER CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Formel vikt 300.1296
Procent renhet >95%