Läs mer
Prometazinsulfoxid 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Beskrivning
Prometazinsulfoxid 1,0 mg/ml i metanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine Sulfoxide |
| CAS | 7640-51-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Promethazine Sulfoxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2 RS)-N,N-Dimethyl-1-(10 H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13 H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-1-(5-oxofenothiazin-10-yl)propan-2-amin |
| Visa mer |