Läs mer
Prometazinsulfoxid, LoGiCal
Produktkod. 30460974
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460974 10 mg
1 options
Produktkod. 30460974 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0412.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Promethazine Sulfoxide
CAS 7640-51-9
Analyt- eller komponentnamn Promethazine Sulfoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide (Promethazine Sulphoxide), (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide, Promethazine Hydrochloride Impurity D, Promethazine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
IUPAC-namn N,N-dimetyl-1-(5-oxofenothiazin-10-yl)propan-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 300.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,1296 g/mol