Läs mer
Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 1135334-50-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)22(21)17-11-7-5-9-15(17)18;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |