missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Promethazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Promethazine |
| CAS | 60-87-7 |
| Molekylformel | C17H20N2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Proazamine, Diphergan, Phenargan, Phensedyl, Promazinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2S/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.421 |
| Formel vikt | 284.135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?