missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prometon-d3 (methoxy-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prometon methoxy-d3 |
| CAS | 1219803-43-6 |
| Molekylformel | C10 2H3 H16 N5 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Prometon D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5O/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i5D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 2-N,4-N-di(propan-2-yl)-6-(trideuteriomethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.31 |
| Formel vikt | 228.1778 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?