Läs mer
Prometryn-d14 (di-iso-propyl-d14), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prometryn D14 (Diisopropyl D14) |
| CAS | 1202864-57-0 |
| Molekylformel | C10 D14 H5 N5 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Prometryn-d14 (di-iso-propyl-d14) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7 H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,2D3,3D3,4D3,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Nc1nc(NC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])nc(SC)n1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-N,4-N-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.4426 |
| Formel vikt | 255.224 g/mol |
| Visa mer |