Läs mer
Prometryn, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328129
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30328129 100 mg
1 options
Produktkod. 30328129 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16370000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prometryn
CAS 7287-19-6
Analyt- eller komponentnamn Prometryn
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H19 N5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Prometryn
InChI formel InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
LEDER CSc1nc(NC(C)C)nc(NC(C)C)n1
IUPAC-namn 6-methylsulfanyl-2-N,4-N-di(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 241.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 241.1361 g/mol