Läs mer
Prometryn, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prometryn |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19N5S/c1-6(2)11-8-13-9(12-7(3)4)15-10(14-8)16-5/h6-7H,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| Formel vikt | 241.1361 |