missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Promurit, TRC

Produktkod. 30418009
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418009 250 mg
30423082 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP757080250MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5836-73-7
Molekylformel C7 H6 Cl2 N4 S
Molekylvikt (g/mol) 249.12
Synonym 3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-triazene-1-carbothioamide, 1-(3,4-Dichlorophenyl)thio-3-triazenecarboxamide, 3,4-Dichlorobenzene Diazothiocarbamid, Muritan, Promurit
IUPAC-namn [(E)-(3,4-dichlorophenyl)diazenyl]thiourea
LEDER NC(=S)NN=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Promurit
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N4S/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-13-12-7(10)14/h1-3H,(H3,10,11,12,14)
Formel vikt 247.969
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.