missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Promurit, TRC

Produktkod. 30423082
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423082 2.5 g
30418009 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423082 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7570802.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5836-73-7
Molekylformel C7 H6 Cl2 N4 S
Molekylvikt (g/mol) 249.12
Synonym 3-(3,4-Dichlorophenyl)-2-triazene-1-carbothioamide, 1-(3,4-Dichlorophenyl)thio-3-triazenecarboxamide, 3,4-Dichlorobenzene Diazothiocarbamid, Muritan, Promurit
IUPAC-namn [(E)-(3,4-dichlorophenyl)diazenyl]thiourea
LEDER NC(=S)NN=Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Promurit
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2N4S/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-13-12-7(10)14/h1-3H,(H3,10,11,12,14)
Formel vikt 247.969
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.