missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pronethalol Hydrochloride, LoGiCal

Produktkod. 30461134
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461134 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461134 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0719.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pronethalol Hydrochloride
CAS 51-02-5
Analyt- eller komponentnamn Pronethalol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H19 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Naphthalenemethanol, α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), (±)-Pronethalol hydrochloride, 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol hydrochloride, AY 6204, DL-Pronethalol hydrochloride, ICI 38174, Nethalide hydrochloride, Pronetalol hydrochloride, Pronethalol hydrochloride, dl-Pronethalol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H19NO.ClH/c1-11(2)16-10-15(17)14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)9-14;/h3-9,11,15-17H,10H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 1-naphthalen-2-yl-2-(propan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 265.78
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 265.1233 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.