Läs mer
Fisherbrand™ Spetsklämma
Produktkod. 10092274 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek (metriskt) grepp:
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10092274
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med rörlig käft svängd för exakt inriktning.
  • Tillverkad i legering och rostfritt stål
  • Accepterar artiklar upp till 125 mm i diameter
  • Manövreras av nickelpläterade mässingspumpar och dubbelskruv
  • Käftarna är försedda med gummihylsor för ett mjukt grepp
Specifikationer
Typ Spetsklämma
Material Legering, rostfritt stål
Längd (engelska) 5 tum
Storlek (metriskt) grepp 125 mm
Typ av käke Svängbara, gummihylsor