Läs mer
Sartorius™ Proof Line viktsats
Produktkod. 15650655 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 till 100 g
1 till 200 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15650655
Brand: Sartorius™ YCS01515AC00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Proof Line-vikter är högkvalitativa arbetsstandarder för dagligt bruk, gjorda av högkvalitativa material.
  • Ej magnetiserbar
  • Levereras med handskar, pincett och borste i högkvalitativt plastfodral
  • Levereras som bladvikter
  • Tillverkad av aluminium som har en densitet på 2 650 kg/m³
  • Utan DAkkS kalibreringscertifikat
  • OIML klass M1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Proof Line viktsats
Klassificering OIML klass M1
Material Aluminium
Material för fodral Plast
Vikt (metrisk) 1 till 100 g
Densitet 2 650 kg/m³
Inkluderar Handskar, pincett, borste
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato