Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-kolonner
Produktkod. 17807903 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Flödeshastighet:
0,1 till 0,2 ml/min
0,1 till 0,2 ml/min.
0,3 till 0,5 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Flödeshastighet
17807903 50 mm 2 mm 0,1 till 0,2 ml/min
17817903 50 mm 4 mm 0,3 till 0,5 ml/min.
17837903 100 mm 2 mm 0,1 till 0,2 ml/min.
17827903 100 mm 4 mm 0,3 till 0,5 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17807903 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43203052068
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Få den prestanda du behöver med ProPac™ 3R SAX HPLC-kolonner. Lämplig för laddningsvarianter och rekommenderas för terapeutiska proteiner, mAbs, ADCs och AAVs.
Använda Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-kolonner för att ge den reproducerbarhet, upplösning och robusthet som behövs för proteinkarakterisering. Dessa kolumner är idealiska för analys av laddningsvarianter och rekommenderas för användning med terapeutiska proteiner med sura pI-värden, monoklonala antikroppar (mAbs), antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), biosimilära proteiner och adenoassocierade virus (AAV).
Designad med bio-inerta material för att minska sekundära interaktioner, vår ProPac 3R SAX-kolonner ger den prestanda du behöver över ett brett spektrum av pH-värden, temperaturer och mobilfaskompositioner med utmärkt återhämtning och låg överföring.
Lämplig för användning med masspektrometri (MS).
Maximera reproducerbarhet, upplösning och robusthet
De ProPac 3R SAX 3μ m HPLC-kolonn är en stark anjonbytare med en funktionell kvaternär amingrupp, lämplig för användning i biomolekylapplikationer. Dessa specialiserade jonbyteskromatografikolonner ger kvalitativ och kvantitativ utvärdering av laddningsvariantanalys till biofarmaceutiska forskare som behöver reproducerbara upplösningsförmåga när de identifierar och kvantifierar laddningsvarianters profiler av proteiner.
Vår ProPac 3R SAX-kolonner erbjuder överlägsen prestanda för karakterisering av proteiner inklusive monoklonala antikroppar (mAbs), terapeutiska proteiner med sura pI-värden, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), biosimilära proteiner och adenoassocierade virus (AAV).
Kolumnfunktioner:
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av närbesläktade proteinvarianter
  • Möjlighet att separera fulla kontra tomma kapsider för AAV
  • Den höga provladdningskapaciteten, utan överföring, möjliggör enkel metodoptimering för att ge dig utmärkt känslighet och prestanda över ett brett spektrum av pH-värden, temperaturer och mobilfaskompositioner
  • Kompatibel med masspektrometri (MS)
  • Högeffektiva separationer, vilket resulterar i en bättre förståelse av laddningsvarianter i dina prover
  • Högre kapacitet än andra kolonner baserade på icke-porösa partiklar
  • Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
Vi rekommenderar våra CX-1 pH-gradientbuffertar när du använder dessa kolonner med LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2 mm
Flödeshastighet 0,1 till 0,2 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Monodisperse polymerharts
Kolumntyp Jonbyte
Fas Starkt anjonutbyte
Material PEEK Hårdvara
Teknik Bio-LC