Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3μ m HPLC-kolonner
Produktkod. 17887893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Flödeshastighet:
0,1 till 0,2 ml/min.
0,1 till 0,3 ml/min
0,3 till 0,5 ml/min
0,3 till 0,5 ml/min.
Produktkod. 17887893
Brand: Thermo Scientific™ 43103102068
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få den prestanda du behöver med ProPac™ 3R SCX HPLC-kolonner. Lämplig för separationer av laddningsvarianter och rekommenderas för terapeutiska proteiner, mAbs, ADCs och biosimilära proteiner.
Använda Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3μ m HPLC-kolonner för att ge den reproducerbarhet, upplösning och robusthet som behövs för proteinkarakterisering. Dessa kolumner är idealiska för analys av laddningsvarianter och rekommenderas för användning med terapeutiska proteiner, monoklonala antikroppar (mAbs), antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) och biosimilära proteiner.
Designad med bio-inerta material för att minska sekundära interaktioner, vår ProPac 3R SCX-kolonner ger den prestanda du behöver över ett brett spektrum av pH-värden, temperaturer och mobilfaskompositioner med utmärkt återhämtning och låg överföring.
Lämplig för användning med masspektrometri (MS).
Maximera reproducerbarhet, upplösning och robusthet
De ProPac 3R SCX 3μ m HPLC-kolonn är en stark katjonbytare med en funktionell kvaternär amingrupp, lämplig för användning i biomolekylapplikationer. Dessa specialiserade jonbyteskromatografikolonner ger kvalitativ och kvantitativ utvärdering av laddningsvariantanalys till biofarmaceutiska forskare som behöver reproducerbara upplösningsförmåga när de identifierar och kvantifierar laddningsvarianters profiler av proteiner.
Vår ProPac 3R SCX-kolonner erbjuder överlägsen prestanda för karakterisering av proteiner inklusive monoklonala antikroppar (mAbs), terapeutiska proteiner, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) och biosimilära proteiner.
Kolumnfunktioner:
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av närbesläktade proteinvarianter
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Högeffektiva toppar med utmärkt återhämtning
  • Högre kapacitet än andra kolonner baserade på icke-porösa partiklar
  • Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
  • Kompatibel med masspektrometri (MS)
Vi rekommenderar våra CX-1 pH-gradientbuffertar när du använder dessa kolonner med LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2 mm
Flödeshastighet 0,1 till 0,2 ml/min.
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Mobilfaskompatibilitet Rekommenderas för användning med CX-1 pH-buffertar
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Monodisperse polymerharts
Kolumntyp Jonbyte
Fas Starkt katjonutbyte
Material PEEK Hårdvara
Teknik Bio-LC