Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-kolumn
Produktkod. 15903942 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
Kvantitet:
1 kolumn
3 kolumner/1 lot
3 kolumner/3 partier
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15903942 50 mm 2 mm 1 kolumn Varje
15993932 150 mm 2 mm 1 kolumn Varje
16356931 50 mm 4 mm 1 kolumn Varje
15943932 150 mm 4 mm 1 kolumn Varje
15973932 250 mm 4 mm 1 kolumn Varje
15953932 150 mm 4 mm 3 kolumner/1 lot Paket med 3
15963932 150 mm 4 mm 3 kolumner/3 partier Paket med 3
16575934 150 mm 9 mm 1 kolumn -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15903942 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 303028
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-02-2027
Denna kolumn ger konsekventa separationer av terapeutiska proteiner inklusive monoklonala antikroppar, antikroppsläkemedelskonjugat, biosimilarer och laddningsvarianter.
Upptäck det unika Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX vätskekromatografikolonn för svag katjonbyte (WCX). Designad för proteinkarakterisering inklusive terapeutiska proteiner, monoklonala antikroppar (mAbs), antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) och bioliknande proteiner, denna kolumn erbjuder hög upplösning, högeffektiv separation av proteiner och deras laddningsvarianter.
Den unika kolonnkemin ger utmärkt prestanda under ett brett område av pH-, temperatur- och mobilfaskompositioner med utmärkt återhämtning och låg överföring.
Produktens höjdpunkter
  • Överlägsen upplösningsförmåga för proteiner, monoklonala antikroppar och associerade laddningsvarianter
  • Hög effektivitet med reproducerbara separationer
  • Hög återhämtning med låg överföring
  • Brett pH-driftsområde: 2– 12
  • Hög temperaturstabilitet: upp till 60 °C
  • Hög genomströmning
  • Kompatibel med CX-1 pH Gradient Buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2 mm
Flödeshastighet 0,1 till 0,8 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Mobilfaskompatibilitet Rekommenderas: Varubuffertar och NaCl. Minst 20 mM salt krävs. Skölj inte med ren DI H 2 O
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet 1 kolumn
Temperatur 10 °C till 60 °C
Stationär fas Karboxylat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Icke-porösa DVB-partiklar med hydrofil beläggning
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad