Description
Denna kolumn ger konsekventa separationer av terapeutiska proteiner inklusive monoklonala antikroppar, antikroppsläkemedelskonjugat, biosimilarer och laddningsvarianter.
Upptäck det unika Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX vätskekromatografikolonn för svag katjonbyte (WCX). Designad för proteinkarakterisering inklusive terapeutiska proteiner, monoklonala antikroppar (mAbs), antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) och bioliknande proteiner, denna kolumn erbjuder hög upplösning, högeffektiv separation av proteiner och deras laddningsvarianter.
Den unika kolonnkemin ger utmärkt prestanda under ett brett område av pH-, temperatur- och mobilfaskompositioner med utmärkt återhämtning och låg överföring.
- Överlägsen upplösningsförmåga för proteiner, monoklonala antikroppar och associerade laddningsvarianter
- Hög effektivitet med reproducerbara separationer
- Hög återhämtning med låg överföring
- Brett pH-driftsområde: 2– 12
- Hög temperaturstabilitet: upp till 60 °C
- Hög genomströmning
- Kompatibel med CX-1 pH Gradient Buffers
Spécification
Spécification
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flödeshastighet | 0,4 till 0,8 ml/min |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 4500 psi (310 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | Rekommenderas: Varubuffertar och NaCl. Minst 20 mM salt krävs. Skölj inte med ren DI H 2 O |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | 1 kolumn |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.