Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 HPLC-kolonner
Beskrivning
Uppnå högupplöst separation av proteiner och peptider under icke-denaturerande förhållanden med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC-kolonner.
Uppnå högupplöst separation av proteiner och peptider under icke-denaturerande förhållanden med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC-kolonner. Utvecklade med multifunktionella ligandfästen, ger dessa kiseldioxidbaserade kolonner exceptionell hydrolytisk stabilitet under de mycket vattenhaltiga förhållanden som används i HIC.
Högeffektiva kolumner för separering av stora biomolekyler
- Hög proteinladdningskapacitet för proteinreningsapplikationer
- Brett utbud av analytiska och preparativa tillämpningar, inklusive separation av bovina serumproteiner, ormgiftproteiner och monoklonala antikroppar (MAbs)
- Baserat på μ5 m ultrahög renhet sfäriska kiselgelpartiklar med 300Å porer
Hydrofob interaktionskromatografi separerar biomolekyler i en minskande saltgradient, baserat på skillnader i ythydrofobicitet. Denna metod bevarar den biologiska aktiviteten hos proteiner. HIC-separationsmekanismen är komplementär till de för jonbytes- och gelfiltreringskromatografi.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 300Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 100 m² /g |
| Temperatur | 40 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.