Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC-kolonner
Beskrivning
Använda ProPac™ SAX-10 LC Kolumner för exceptionellt hög upplösning och effektivitet vid separering av proteinvarianter.
Använda Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC Kolumner för exceptionellt hög upplösning och effektivitet vid separering av proteinvarianter. Baserad på en icke-porös μ10 m kärnpartikel som ger tryckstabilitet, ProPac kolumner kan lösa isoformer som skiljer sig med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager förhindrar oönskade sekundära interaktioner. Den ympade anjonbytarytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
- ProPac SAX-10 LC-kolonn är en stark anjonbytare med en funktionell kvaternär amingrupp.
- Kolumnstorlekar sträcker sig från 2 mm ID, för analytiskt arbete, upp till 22 mm ID för semiprep-arbete.
Överlägsen prestanda för proteinanalys
- Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av närbesläktade proteinvarianter
- Oöverträffade högupplösta separationer
- Högeffektiva toppar med utmärkt återhämtning
- Högre kapacitet än andra kolonner baserade på icke-porösa partiklar
- Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | LC |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 3000 psi (207 bar) |
| Mobilfaskompatibilitet | pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril, aceton, metanol, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska rengöringsmedel, inkompatibel med anjoniska rengöringsmedel |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.