Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 Stark katjonbytes-HPLC-kolonn
Produktkod. 12759795
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12759795 50 mm Varje
12749795 250 mm Varje
2 options
Produktkod. 12759795
Brand: Thermo Scientific™ 074643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyll dagens krav på proteinseparationer med denna högupplösta HPLC-kolonn för stark katjonbyte (SCX).
Möt dagens krav på högupplösta proteinseparationer med hjälp av Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 kolumn. Denna starka katjonbytarkolonn (SCX) är designad speciellt för snabb massöverföring och hög effektivitet, för en kombination som resulterar i högupplösta separationer.
  • Icke-porös kärnpartikel resulterar i högeffektiva toppar och högupplösta separationer av proteinvarianter
  • Hydrofilt lager förhindrar oönskade sekundära interaktioner
  • Ympad katjonbytaryta ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet
  • Användbar för karakterisering av relaterade proteinvarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Etylvinylbensen Divinylbensen
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Skyddskolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.