Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 HPLC-kolonner
Produktkod. 15590224
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Column Set (3 Columns, 1 Lot)
Column Set (3 Columns, 3 Lots)
Halvförberedande kolonn
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15590224
Brand: Thermo Scientific™ 088769
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separata proteinvarianter i svåra matriser med hjälp av ProPac SCX-10 LC Columns, som ger exceptionellt hög upplösning.
Separera proteiner och deras varianter med hjälp av Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 LC Columns, som ger exceptionellt hög upplösning. Baserat på stationära faser bestående av 10 μm icke-porösa polymerpärlor, ProPac kolumner löser isoformer som skiljer sig med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager ympade på partikelkärnan eliminerar oönskade sekundära interaktioner. Katjonbytesytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
  • Icke-porös kärnpartikel resulterar i högeffektiva toppar och högupplösta separationer av proteinvarianter
  • Hydrofilt lager förhindrar oönskade sekundära interaktioner
  • Ympad katjonbytaryta ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet
  • Användbar för karakterisering av relaterade proteinvarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Halvförberedande kolonn
Diameter (metrisk) 22 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (200 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril, aceton, metanol, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska tvättmedel, inkompatibel med katjoniska tvättmedel
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.