Läs mer
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 HPLC-kolonner
Produktkod. 11361743
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Column Set (3 Columns, 1 Lot)
Column Set (3 Columns, 3 Lots)
Halvförberedande kolonn
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kolumnformat unitSize
11361743 250 mm 4 mm Analytisk kolonn Varje
11331853 250 mm 2 mm Analytisk kolonn Varje
11301873 250 mm 9 mm Analytisk kolonn Varje
15510234 250 mm 22 mm Halvförberedande kolonn Varje
15560234 250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 1 Lot) Varje
11341853 50 mm 2 mm Skyddskolonn Varje
11381743 50 mm 4 mm Skyddskolonn Varje
15570234 250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 3 Lots) Varje
8 options
Produktkod. 11361743
Brand: Thermo Scientific™ 054999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exceptionellt hög upplösning och effektivitet vid separering av proteinvarianter, använd ProPac WAX-10 LC-kolonner.
För exceptionellt hög upplösning och effektivitet anjonbytesseparation av proteinvarianter, använd Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC-kolonner. Baserad på en icke-μporös 10 m kärnpartikel som ger tryckstabilitet, ProPac kolumner kan lösa isoformer som skiljer sig med en enda laddad rest. Ett tunt, hydrofilt lager förhindrar oönskade sekundära interaktioner. Den ympade anjonbytarytan ger pH-baserad selektivitetskontroll och snabb massöverföring för högeffektiv separation och måttlig kapacitet.
Maximera upplösningen
  • ProPac WAX-10 LC-kolonn är en svag anjonbytare med en funktionell tertiär amingrupp.
  • Kolumnstorlekar sträcker sig från 2 mm ID, för analytiskt arbete, upp till 22 mm ID för semiprep-arbete.
Överlägsen prestanda för proteinanalys
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av närbesläktade proteinvarianter
  • Oöverträffade högupplösta separationer
  • Högeffektiva toppar med utmärkt återhämtning
  • Högre kapacitet än andra kolonner baserade på icke-porösa partiklar
  • Överlägsen kolumn-till-kolumn- och parti-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolumnvariabilitet som ett problem vid stabilitet och QA/QC-testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Mobilfaskompatibilitet pH 2 till 12, 80 % kompatibel med acetonitril, aceton, metanol, kompatibel med nonjoniska och zwitterjoniska tvättmedel, inkompatibel med anjoniska tvättmedel
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Tertiär amin
Produktlinje ProPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.